Hait: Antibody Purification Buffers
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (C9999-100ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Citrate buffer, antigen retriever has been used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior t...
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (T6455-100ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Intended for heat-induced antigen retrieval on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies in immunohis...
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (ROCKDAB-B50)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: Concentrate diluent buffer for DAB membrane substrate, 10X
UOM: 1 * 50 mL
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: These buffers ensure high-yield, non denaturing antibody purification with IgG affinity purification supports, such as Protein A and Protein G agarose...
Tuoteluettelon nro: (69755-3)
Toimittaja: Merck Millipore (Novagen)
Kuvaus: The His·Bind buffer kit is a set of pre-tested buffers designed for use with IDA-based His·Bind resin for convenient, rapid one-step purification of p...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (J63014.QA)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Buffer kit for antibody purification
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (28-9030-59)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Ab buffer kit contains prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of IgG according to recommended protocols.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Abcam
Kuvaus: Antibody diluent (HAMA blocker) for ELISA is a proprietary reagent for immunoassays involving a sandwich antibody complex that are susceptible to hete...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom