Hait: Measuring Cylinders
124  results were found
SearchResultCount:"124"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3, matala malli, luokka B.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PMP (TPX), crystal-clear, tall form, class B.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3, korkea malli, luokka A.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, läpikuultava, korkea muoto, luokka B.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Made from TPX , 100 % virgin resin, clear.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass, class A.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, translucent, tall form, class B.
Tarjous
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PMP, läpinäkyvä, korkea malli, luokka B.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3,3, korkea malli, luokka A, vaatimustenmukaisuus sertifioitu.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilikaattilasi 3,3, korkea muoto, luokka A, vaatimustenmukaisuusvarmennettu.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, class A, conformity certified.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PP, low form, Class B.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, tall form, class A, conformity certified.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, tall form, class A, conformity certified.
Tuoteluettelon nro: (612-0851)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilikaattilasi 3,3, korkea muoto, luokka B.
UOM: 1 * 2 Items
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilikaattilasi 3.3, luokka A, vaatimustenmukaisuusvarmennettu.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 124
no targeter for Bottom