Titrimetria-/kolorimetriatestit, MColortest™, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
1.08024.0001EA 66 EUR
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
Titrimetria-/kolorimetriatestit, MColortest™, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
Test kits for quick, semi-quantitative analysis in situ, without the expense of transporting samples to the laboratory. Simple step by step illustrated instructions mean the kits can be used without special chemical training.
  • Tulokset saadaan noin 3 - 15 minuuttia
  • Helppo käyttää
  • Sovelluksen mukaiset mittausalueet
  • Kannettava
  • Saatavissa myös paljon edullisia täyttöpakkauksia
MQuant® värilevyvertailulla
Vertailukiekon avulla nämä testisarjat ovat ihanteellisia sameiden ja värillisten vesien analysointiin. Vertailulevy on käytännöllinen ja kestävä värivertailulaite, joka tarjoaa luotettavat mittaukset myös kosteissa ympäristöissä. Ihanteellinen keskisuurten ja korkeiden pitoisuuksien näytteille sovelluksissa, jotka vaihtelevat pullotetun veden testaamisesta jäteveden ja muun teollisuuden vesitestaukseen.
MQuant®-titrimetriset ja kolorimetriset menetelmät.
Tässä tuoteperheessä on sekä titrimetrisiä että kolorimetrisiä testejä keskisuurille pitoisuuksille. Testiparametreja on paljon, joten nämä pikatestit soveltuvat akvaarioihin, kalanviljelylaitoksiin, vesiekologiaan, ympäristösovelluksiin sekä jäähdytys- ja kattilaveden analysointiin.
MQuant® värikorttivertailijalla (MCC)
MQuant® (MCC) -testisarjat ovat ihanteellisia alhaisten ionipitoisuuksien mittaamiseen (jotkut jopa 0,005 mg/L) käyttämällä kyvettejä, joilla on pitkä valopolku. Nämä testisarjat soveltuvat erityisesti juomaveden, lähdeveden, puhdistetun ja kivennäisveden sekä jäähdytys- ja kattilaveden analysointiin.
The table below indicates which system of measurement is used for which test see under the column 'Type'.
MCD = MQuant® comparator disc
MCC = MQuant® comparator card
MTC = MQuant® titration and colorimetry
Toimitustiedot: Jokainen testipakkaus sisältää kaikki tarvittavat reagenssit, kyvetit, väriasteikon tai värikiekon sekä selkeät käyttöohjeet.
Pakkaus: RP= Refill pack