Asetonitriili, vedetön (enint. 0,0010% H2O) ≥99.95% for DNA synthesis
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Syaanimetaani
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
85501.290EA 68.2 EUR
85501.290 85501.914 85501.400 85501.911 85501.320 VWRC85501.321
Asetonitriili, vedetön (enint. 0,0010% H2O) ≥99.95% for DNA synthesis
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: −45,7 °C
Tiheys: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 5 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99.95 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 1 ppm
Water Max. 10 ppm