Titrimetria-/kolorimetriatestit, MColortest™, Supelco®
Toimittaja: Merck
MQuant®
1.14438.0001EA 138 EUR
1.14438.0001 1.11136.0001 1.14403.0001 1.14404.0001 1.18458.0002 1.14660.0001 1.14759.0001 1.08023.0001
Titrimetria-/kolorimetriatestit, MColortest™, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
Test kits for quick, semi-quantitative analysis in situ, without the expense of transporting samples to the laboratory. Simple step by step illustrated instructions mean the kits can be used without special chemical training.
  • Tulokset saadaan noin minuutissa
  • Helppo käyttää
  • Sovelluksen mukaiset mittausalueet
  • Kannettava
  • Saatavissa myös paljon edullisia täyttöpakkauksia
MQuant® värilevyvertailulla
Vertailukiekon avulla nämä testisarjat soveltuvat erityisen hyvin sameiden ja värillisten vesien analysointiin. Vertailulevy on käytännöllinen ja kestävä värivertailulaite, joka tarjoaa luotettavat mittaukset myös kosteissa ympäristöissä. Ihanteellinen keskisuurten ja korkeiden pitoisuuksien näytteille sovelluksissa, jotka vaihtelevat pullotetun veden testaamisesta jäteveden ja muun teollisuuden vesitestaukseen.
MQuant®-titrimetriset ja kolorimetriset menetelmät
Tässä tuoteperheessä on sekä titrimetrisiä että kolorimetrisiä testejä keskisuurille pitoisuuksille. Testiparametreja on paljon, joten nämä pikatestit soveltuvat akvaarioihin, kalanviljelylaitoksiin, vesiekologiaan, ympäristösovelluksiin sekä jäähdytys- ja kattilaveden analysointiin.
MColortest™ värikorttikomparaattorilla (aikaisemmin nimellä Aquaquant®)
Käytettynä yhdessä sellaisten kyvettien kanssa, joissa valotie on pitempi, MColortest™-testipakkaukset soveltuvat erinomaisesti matalien ionikonsentraatioiden mittaamiseen (jopa 0,005 mg/L). Nämä testipakkaukset soveltuvat erinomaisesti juomaveden, lähdeveden, puhdistetun veden, mineraaliveden sekä jäähdytys- ja kattilavesien analysointiin.
Alla olevan taulukon merkinnät sarakkeessa Malli:
MCD = MColortest™ värivertailukiekko
MCC = MColortest™ värivertailukortti
MTC = MColortest™ titrimetrinen ja kolorimetrinen testi
Toimitustiedot: Jokainen testipakkaus sisältää kaikki tarvittavat reagenssit, kyvetit, väriasteikon tai värikiekon sekä selkeät käyttöohjeet.
Pakkaus: RP= Refill pack