Titrimetria-/kolorimetriatestit, MColortest™, Supelco®
Toimittaja: Merck
MQuant®
1.18463.0002EA 168 EUR
1.18463.0002 1.14658.0001 1.08025.0001 1.14424.0001 1.14408.0001 1.14774.0001
Titrimetria-/kolorimetriatestit, MColortest™, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
Test kits for quick, semi-quantitative analysis in situ, without the expense of transporting samples to the laboratory. Simple step by step illustrated instructions mean the kits can be used without special chemical training.
  • Tulokset saadaan noin minuutissa
  • Helppo käyttää
  • Sovelluksen mukaiset mittausalueet
  • Kannettava
  • Saatavissa myös paljon edullisia täyttöpakkauksia
MQuant® värilevyvertailulla
Vertailukiekon avulla nämä testisarjat soveltuvat erityisen hyvin sameiden ja värillisten vesien analysointiin. Vertailulevy on käytännöllinen ja kestävä värivertailulaite, joka tarjoaa luotettavat mittaukset myös kosteissa ympäristöissä. Ihanteellinen keskisuurten ja korkeiden pitoisuuksien näytteille sovelluksissa, jotka vaihtelevat pullotetun veden testaamisesta jäteveden ja muun teollisuuden vesitestaukseen.
MQuant®-titrimetriset ja kolorimetriset menetelmät (aiemmin Aquamerck®)
Tässä tuoteperheessä on sekä titrimetrisiä että kolorimetrisiä testejä keskisuurille pitoisuuksille. Testiparametreja on paljon, joten nämä pikatestit soveltuvat akvaarioihin, kalanviljelylaitoksiin, vesiekologiaan, ympäristösovelluksiin sekä jäähdytys- ja kattilaveden analysointiin.
MQuant® värikorttivertailijalla (MCC)
MQuant® (MCC) -testisarjat soveltuvat erityisen hyvin alhaisten ionipitoisuuksien mittaamiseen (jotkut jopa 0,005 mg/l) käyttämällä kyvettejä, joilla on pitkä valopolku. Nämä testisarjat soveltuvat erityisesti juomaveden, lähdeveden, puhdistetun ja kivennäisveden sekä jäähdytys- ja kattilaveden analysointiin.
Alla olevan taulukon merkinnät sarakkeessa Malli:
MCD = MColortest™ värivertailukiekko
MCC = MColortest™ värivertailukortti
MTC = MColortest™ titrimetrinen ja kolorimetrinen testi
Toimitustiedot: Jokainen testipakkaus sisältää kaikki tarvittavat reagenssit, kyvetit, väriasteikon tai värikiekon sekä selkeät käyttöohjeet
Pakkaus: RP= Refill pack