Hait: Ionisation Buffers
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.02037.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.16755.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Tuoteluettelon nro: (85772.290)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (85773.290)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (45293.AE)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Lithium Nitrate Buffer Solution
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (45294.AE)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Cesium Nitrate Buffer solution
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (95164-250ML)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: TraceSELECT™, for flame atomic absorption spectrometry.
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Matrix Modifier, 2% Lithium (Li) in 1% HNO₃
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom