2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: Ibuprofen(±)-Ibuprofen
ACRO258610500EA 1530 EUR
ACRO258610500 ACRO258610010 ACRO258610100
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Kaava: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,3 g/mol
Kiehumispiste: 157 °C (4 mmHg)
Sulamispiste: 75…78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010393
CAS-numero: 15687-27-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %