3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO271721000EA 442 EUR
ACRO271721000 ACRO271720250 ACRO271720050
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Kaava: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022384
CAS-numero: 6126-22-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %