(+)-2-Methyl-L-serine 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO290012500EA
231
EUR
ACRO290012500
(+)-2-Methyl-L-serine 99%
(+)-2-Methyl-L-serine
Appearance: White Powder
Kaava:
C₄H₉NO₃ Sulamispiste: 286…288 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
CAS-numero:
16820-18-1 |
Testitulosten erittely
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +2.3° to +4.3° (25°C, 589 nm) (c=5, 6 N HCl) |