(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO333560250EA 439 EUR
ACRO333560250 ACRO333560050 ACRO333560010
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Kaava: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Kiehumispiste: 147…149 °C
Sulamispiste: 77…84 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077791
CAS-numero: 66673-40-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)