CAB-O-SIL® M-5
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO403731500EA 37.3 EUR
ACRO403731500
CAB-O-SIL® M-5
Silikageeli
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kiehumispiste: 2230 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1719 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 7631-86-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder
Density ≤60 g/l tamped density
Particle size ≤0.02 % 325 Mesh residue
Surface area 175 to 225 m²/g (BET)
pH 3.8 to 4.3 (4 % slurry in water)
Loss on heating ≤1.5 % (105°C, 2 h)