Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO425480100EA 367 EUR
ACRO425480100 ACRO425480025
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Kaava: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Sulamispiste: 53…59 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00094021
CAS-numero: 26377-17-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
HPLC ≥94 %