Kloorivetyliuos fuming 37% in water, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO124620100EA 109 EUR
ACRO124620100 ACRO124620026 ACRO124620025 ACRO124620011 ACRO124620010 ACRO124620250
Kloorivetyliuos fuming 37% in water, pure
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –35 °C
Tiheys: 1,18 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 35.0 to 39.0 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Free chlorine ≤10 ppm (Cl)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm