1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO126050250EA 221 EUR
ACRO126050250
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride 98%
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Kaava: C₁₁H₁₈Cl₂N₂O
MW: 265,18 g/mol
Sulamispiste: 201…204 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00035285
CAS-numero: 6968-76-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to grey to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %