2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO147480100EA 71.8 EUR
ACRO147480100 ACRO147480500
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Kaava: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Sulamispiste: 82…85 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004109
CAS-numero: 613-54-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 85 °C
GC ≥97.5 %