Silikoniöljy, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point and boiling point apparatuses
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO163855000EA 151 EUR
ACRO163855000 ACRO163850025 ACRO163850010
Silikoniöljy, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point and boiling point apparatuses
Silikoniöljy
Sulamispiste: -50 °C
Tiheys: 0,96
Leimahduspiste: 300 °C
MDL numero: MFCD00132673
CAS-numero: 68083-14-7