Silikoniöljy high temperature
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO174660025EA 923 EUR
ACRO174660025 ACRO174665000 ACRO174661000
Silikoniöljy high temperature
Silikoniöljy
Tiheys: 1,07 g/cm³
Leimahduspiste: 250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00132673
CAS-numero: 63148-58-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to straw yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.5040 (20°C, 589 nm)
Viscosity 100 to 150 cSt (at 25°C)