Natriumtetrahydroboraatti 0.5 M in diglyme, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
191131000.EA 93 EUR
191131000.
Natriumtetrahydroboraatti 0.5 M in diglyme, AcroSeal™
Natriumtetrahydroboraatti
Kaava: NaBH₄
MW: 37,83 g/mol
Tiheys: 0,945 g/cm³
Leimahduspiste: 69 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003518
CAS-numero: 16940-66-2
ADR: 4.3,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M
Solution contains 18.915 g NaBH4/l C6H14O3