Amberlyst® 15, kuiva ion-exchange resin
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO202140025EA 453 EUR
ACRO202140025 ACRO202140250 ACRO202145000
Amberlyst® 15, kuiva ion-exchange resin
Amberlyst® 15
Appearance: Beads
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00145841
CAS-numero: 9037-24-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Beads
Water ≤1.5 %
Particle size ≤1.0 % ( 0.300 mm)
Total weight capacity ≥4.70 eq/kg (H)