beta-Alanyl-L-histidine
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
ACRO208170050EA 170 EUR
ACRO208170050 ACRO208171000 ACRO208170250 ACRO208170010
beta-Alanyl-L-histidine
Proteiinit
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Water: ≤1%
  • Specific optical rotation: 20,0 to 22,0° (20 °C, 589 nm) (c=2, water)
  • Melting point: 253 °C (dec.)