Kloorivetyliuos 4 N in 1,4-dioxane/water
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO366521000EA 72.8 EUR
ACRO366521000 ACRO366520025
Kloorivetyliuos 4 N in 1,4-dioxane/water
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Sulamispiste: -30 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N