Alumiinioksidi neutral Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A kromatografiaan
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO366680250EA 1420 EUR
ACRO366680250 ACRO366680010 ACRO366680025
Alumiinioksidi neutral Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A kromatografiaan
Aluminium oxide neutral
Kaava: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Kiehumispiste: 2980 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 2050 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 6.5 to 7.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %