Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO367480010EA 157 EUR
ACRO367480010 ACRO367480050
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Kaava: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
MW: 500,17 g/mol
Sulamispiste: 249 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064686
CAS-numero: 37366-09-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Red to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) 39.2 to 41.0 %