Choline hydroxide 45% (w/w) vesiliuos stabiloitu, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO386720025EA 676 EUR
ACRO386720025 ACRO386721000 ACRO386720100 ACRO386725000
Choline hydroxide 45% (w/w) vesiliuos stabiloitu, pure
Choline hydroxide
Kaava: C₅H₁₅NO₂
MW: 121,18 g/mol
Tiheys: 1,07 g/cm³
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00002831
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to tan Viscous solution
Stabilizer about 0.2 % ethylenediamine
Titration with HClO4 44.0 to 48.0 %