4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO358970050EA 99.8 EUR
ACRO358970050 ACRO358970250
4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04
Sulamispiste: 191…196 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01009697
CAS-numero: 123324-71-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %