Dodecacarbonyltriiron 99% stabiloitu
Varoitus
ACRO209290250EA 317 EUR
ACRO209290250 ACRO209290050
Dodecacarbonyltriiron 99% stabiloitu
Dodecacarbonyltriiron
Kaava: C₁₂Fe₃O₁₂
MW: 503,66 g/mol
Sulamispiste: 140 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00135617
CAS-numero: 17685-52-8
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Black Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Stabilizer 1 to 10 % methanol
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %