Metyleenikloridi 99.8% stabiloitu HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Stabilization: Stabilised with methanol
ACRO364230010EA 70.8 EUR
ACRO364230010 ACRO364230025
Metyleenikloridi 99.8% stabiloitu HPLC-analytiikkaan
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –97 °C
Tiheys: 1,325 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.8 %
UV at 233 nm A: ≤1
UV at 240 nm A: ≤0.2
UV at 250 nm A: ≤0.02
UV at 260 nm A: ≤0.005
UV at 270 nm A: ≤0.005
UV at 280 nm A: ≤0.005
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤5 APHA
Stabilizer Approx. 0.4 % Methanol
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0001 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
Free chlorine ≤0.0005 %