Kloorivetyliuos 1 M in ethyl acetate
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO388701000EA 95.2 EUR
ACRO388701000
Kloorivetyliuos 1 M in ethyl acetate
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –30 °C
Tiheys: 0,9 g/cm³
Leimahduspiste: –3 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.15 M