Dietyylieetteri 99.5% stabiloitu, meets analytical specification of Ph.Eur. for analysis
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Eetteri
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
ACRO176820025EA 165 EUR
ACRO176820025 ACRO176820010 ACRO176820250 ACRO176820050
Dietyylieetteri 99.5% stabiloitu, meets analytical specification of Ph.Eur. for analysis
Dietyylieetteri
Kaava: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 34,6 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –116 °C
Tiheys: 0,714 g/cm³
Leimahduspiste: –45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011646
CAS-numero: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 ppm BHT
Relative density 0.714 to 0.716 kg/l
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity passes test
Cadmium (Cd) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0001 %
Acetone ≤0.002 %
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %
Peroxides ≤1 ppm