4-Iodo-1H-pyrazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO200370250EA
383
EUR
ACRO200370250
ACRO200370050
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
4-Iodo-1H-pyrazole
Kaava:
C₃H₃IN₂ MW: 193,97 g/mol Sulamispiste: 108…110 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00005244 CAS-numero: 3469-69-0 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 112 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |