4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO397040010EA 49.3 EUR
ACRO397040010 ACRO397040050
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₇H₈ClF₃N₂O
MW: 228,60 g/mol
Sulamispiste: 230 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053033
CAS-numero: 133115-72-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %