tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO397050010EA 58.6 EUR
ACRO397050010 ACRO397050100
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Appearance: White to light brown Low melting solid
Kaava: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22
Sulamispiste: 34…38 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01631194
CAS-numero: 101385-93-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %