3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO398010010EA 51.7 EUR
ACRO398010010 ACRO398010100
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Appearance: Off-white Crystalline powder
Kaava: C9H9NO
MW: 147,18 g/mol
Sulamispiste: 165…167 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 553-03-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
HPLC ≥97.5 %