2-(Methylthio)ethylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO391360010EA 69 EUR
ACRO391360010 ACRO391360050
2-(Methylthio)ethylamine 97%
2-(Methylthio)ethylamine
Kaava: C₃H₉NS
MW: 91,18
Leimahduspiste: 36 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014825
CAS-numero: 18542-42-2
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %