3-Fluorosalicylaldehyde
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO398890010EA 255 EUR
ACRO398890010
3-Fluorosalicylaldehyde
3-Fluorosalicylaldehyde
Kaava: C₇H₅FO₂
MW: 140,12 g/mol
Sulamispiste: 68…70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003319
CAS-numero: 394-50-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %