4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
399071000.EA
282
EUR
399071000.
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
4-Thioanisolemagnesium bromide
Kaava:
C₇H₇BrMgS Leimahduspiste: <–17 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00672010 CAS-numero: 18620-04-7 UN: 2924 ADR: 3,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 0.4 to 0.6 M |