1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO399560010EA 113 EUR
ACRO399560010 ACRO399560050
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Kaava: C₁₂H₁₁Br
MW: 235,12 g/mol
Leimahduspiste: 110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037737
CAS-numero: 13686-49-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %