1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO396851000EA 51.8 EUR
ACRO396851000 ACRO396855000
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Kaava: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09
Sulamispiste: 282 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011558
CAS-numero: 37718-11-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %