Di-tert-butyylipyrokarbonaatti 1 M in THF, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
426801000.EA 65 EUR
426801000. 426808000.
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti 1 M in THF, AcroSeal™
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Leimahduspiste: –17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
UN: 1992
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Solution
Titration by coupling 0.90 to 1.10 M