Hexyl chloroformate 98%
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
ACRO427040250EA 293 EUR
ACRO427040250 ACRO427040050
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Kaava: C₇H₁₃ClO₂
Kiehumispiste: 60…61 °C (7 mmHg)
Leimahduspiste: 62 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000651
CAS-numero: 6092-54-2
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %