3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO427340050EA 123 EUR
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Kaava: C₉H₁₁BrO₂
Sulamispiste: 69…70 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01321368
CAS-numero: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %