Hait: Anchorage Lines
Työturvallisuus on tärkeää rakennusalalla ja erilaisissa teollisuuden huoltotöissä. Putoamissuojaimet takaavat turvalliset työskentelyolosuhteet, mikäli työssä joutuu nousemaan korkeisiin paikkoihin. Tästä tuotteistosta löydät kaiken tarvittavan putoamissuojaukseen. Valjaat, tarraimet, köydet sekä tarvittavat lisävarusteet.
Työturvallisuus on tärkeää rakennusalalla ja erilaisissa teollisuuden huoltotöissä. Putoamissuojaimet takaavat turvalliset työskentelyolosuhteet, mikäli työssä joutuu nousemaan korkeisiin paikkoihin. Tästä tuotteistosta löydät kaiken tarvittavan putoamissuojaukseen. Valjaat, tarraimet, köydet sekä tarvittavat lisävarusteet.
3  results were found
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Twisted polyamide rope suitable for 14 mm/16 mm rope grabs. Suitable for vertical, horizontal and sloping applications.
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Kantohihna galvanoidusta teräksestä, MJ51, Miller
Tuoteluettelon nro: (139-0223)
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Webbing anchorage sling for use with a personal fall limiter when working in confined spaces. For attachment to self-retracting lifelines, safety rope...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom