Käsienpesuvaahdon annostelija on erinomainen valinta julkisiin saniteettitiloihin, kuten toimistojen, terveydenhuollon tilojen, laboratorioiden, korjaamojen, ravintoloiden ja pitopalvelujen WC-tiloihin.
- Ehkäisee tehokkaasti ristikontaminaatioita
- Virtalähteenä toimivat 4 D-paristoa riittävät jopa 92 000 käyttökertaan tai noin 3 vuodeksi sen mukaan, kumpi raja saavutetaan ensin
- Patruunan täyttötaso näkyy selvästi läpikuultavan kotelon lävitse, joten annostelijaa ei tarvitse avata tarkistamista varten
- Annostelijan voi lukita ja avata mukana toimitettavalla erikoisavaimella, mutta sitä voi käyttää myös lukitsematta, jolloin avainta ei tarvita
- Seinään kiinnitettävä
Annosteltavat tuotteet: FOAM-käsienpesuvaahtopatruunat (PureBAC™ / Deb® Rose / Deb® Azure / Deb® Clear / Refresh™ Clear / Refresh™ Azure / Refresh™ Rose / Refresh™ Relax / Refresh™ Energie).