Hait: Organic Standards
8 086  results were found
SearchResultCount:"8086"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (07205-100MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Utilised as a reference standard for the analysis of α-Tocotrienol in cereals, chicken meat and various food samples by high performance liquid chroma...
UOM: 1 * 100 mg
Tuoteluettelon nro: (95068-100MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Raffinose pentahydrate is a crystalline form of pharmaceutical sugar, raffinose which may act as 'scavengers' or 'reservoirs' for water with the pharm...
UOM: 1 * 100 mg
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, Atrazine-desethyl-2-hydroxy
Tuoteluettelon nro: (PHR1772-500MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, Meropenem
UOM: 1 * 500 mg
Tuoteluettelon nro: (PHR1232-500MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, Calcium-d-pantothenate
UOM: 1 * 500 mg
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, Propylparaben
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, Clothianidin
Tuoteluettelon nro: (39246-50MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, Acetamiprid-d3
UOM: 1 * 50 mg
Tuoteluettelon nro: (02827-100MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, 1,3-Dinitrobenzene
UOM: 1 * 100 mg
Tuoteluettelon nro: (03338-100MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, alpha-Arbutin, ≥99% (HPLC and GC)
UOM: 1 * 100 mg
Tuoteluettelon nro: (02533-10MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, 4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4
UOM: 1 * 10 mg
Tuoteluettelon nro: (08129-50MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, 6-Methoxy-2-naphthol
UOM: 1 * 50 mg
Tuoteluettelon nro: (04151-5ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, Diethyl malonate, ≥99,0% (GC)
UOM: 1 * 5 mL
Tuoteluettelon nro: (00538-1MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, Chlorophyll, ≥95,0% (HPLC)
UOM: 1 * 1 mg
Tuoteluettelon nro: (07499-50MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, 2-Methoxynaphthalene
UOM: 1 * 50 mg
Tuoteluettelon nro: (04301-10MG)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organic Standard, Delphinidin 3-O-beta-D-galactoside chloride, ≥90,0% (HPLC)
UOM: 1 * 10 mg
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 8 086
no targeter for Bottom