3-Acetylphenanthrene 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO102640250EA 379 EUR
ACRO102640250 ACRO102640050
3-Acetylphenanthrene 97%
3-Acetylphenanthrene
Kaava: C₁₆H₁₂O
MW: 220,27 g/mol
Sulamispiste: 73…76 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001169
CAS-numero: 2039-76-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
GC ≥96.0 %