6-Aminonicotinamide 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO104150050EA 493 EUR
ACRO104150050 ACRO104150010
6-Aminonicotinamide 98%
6-Aminonicotinamide
Kaava: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Sulamispiste: 245…248 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006327
CAS-numero: 329-89-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow to light grey Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 248 °C
HPLC ≥97.5 %