Metanoli 99.9%, AcroSeal™ biokemiaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
124790010.EA 55.6 EUR
124790010. 124790025.
Metanoli 99.9%, AcroSeal™ biokemiaan
Metanoli
Kaava: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kiehumispiste: 64,7 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,791 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004595
CAS-numero: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.85 %
UV at 207 nm A: ≤1.0
UV at 210 nm A: ≤0.60
UV at 220 nm A: ≤0.30
UV at 230 nm A: ≤0.15
UV at 240 nm A: ≤0.05
UV at 260 nm A: ≤0.01
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g