4-(Methylthio)phenol 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO127130250EA 133 EUR
ACRO127130250
4-(Methylthio)phenol 97%
4-(Methylthio)phenol
Kaava: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Kiehumispiste: 153…156 °C (20Torr)
Sulamispiste: 85…87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002351
CAS-numero: 1073-72-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)