Aktiivihiili, NORIT® SA 2
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO134370250EA 929 EUR
ACRO134370250 ACRO134372500 ACRO134370025
Aktiivihiili, NORIT® SA 2
Aktiivihiili
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3652 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133992
CAS-numero: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥96.0 %